Merck
42762
Supelco
Tridecane
n-Tridecane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Tridecane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
184.36
Beilstein:
1733089
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
densidad de vapor
6.4 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 59.4 °C)
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
110-112 °C/12 mmHg (lit.)
234 °C (lit.)
mp
−6-−4 °C (lit.)
densidad
0.756 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
petroleum
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Clave InChI
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. España
    • Review 1
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    Funcionó sin ningún problema.
    Perfecto. No ha dado problemas ni contaminaciones ni nada negativo. Lo único, estaría bien que haya más opciones de tamaños.
    Translate with Google