29321-U
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/silicone/PTFE septum, dark blue polypropylene cap
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Productos recomendados
Materiales
PTFE/silicone/PTFE septum
dark blue polypropylene cap
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
membrana de goma grosor
1.5 mm
Adaptador
thread for 9 mm
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)