Documentos clave
28999-U
Supelco
Modified BTEX Trap M
configured for Tekmar® Stratum
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
aplicaciones
industrial hygiene
Nivel de calidad
compatibilidad
configured for Tekmar® Stratum
Información legal
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)