Documentos clave
28994-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, configured for StableFlex Stratum
Sinónimos:
VOCARB purge trap (Tekmar)
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
NB.21
Nombre del producto
Purge/Trap K Vocarb® 3000, configured for Tekmar® Stratum
application(s)
industrial hygiene
Quality Level
compatibility
configured for Tekmar® Stratum
Legal Information
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)