Documentos clave
28024-U
Supelco
Férula capilar Supeltex M-2A, diseño largo
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
Características
ferrule type long
envase
pkg of 50 ea
D.I.
0.8 mm
compatibilidad
0.53 mm Column I.D.
Descripción general
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)