27097-U
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
material
red PTFE/white silicone
packaging
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
O.D.
8 mm
diam. × thickness
8 mm × 1.5 mm
compatibility
for use with screw top vial, 4.6 mm I.D., 8-425 thread
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)