25375-U
Columna para GC capilar SUPELCOWAX 10
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 2.00 μm
Sinónimos:
GC column, PEG, (polyethylene glycol)
About This Item
Productos recomendados
material
fused silica
Quality Level
agency
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
parameter
35-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
66
df
2.00 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.53 mm
matrix active group
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
column type
capillary polar
General description
Código USP: Esta columna cumple los requisitos G48 de la USP.
Fase:
- Ligada
- Poli(etilenglicol)
- ≤D.I. 0,32 mm: de 35 °C a 280 °C (isotérmica o programada)
- ≥0,53 mm D.I., <2 μm: de 35 °C a 280 °C (isotérmica o programada)
- ≥0,53 mm D.I., ≥2 μm: de 35 °C a 250 °C (isotérmica o programada)
Application
Other Notes
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?