Key Documents
24633
Supelco
Bolsa de muestreo de gases Tedlar PLV® de 1 l con membranas de goma Thermogreen® LB-2
Push/Pull Lock Valve (PLV)
Sinónimos:
Bolsa de muestreo de gases Tedlar®
About This Item
UNSPSC Code:
41104008
material
Tedlar® PVDF film
agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
description
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
packaging
pkg of 10 bags
technique(s)
whole air sampling: suitable
W × L
7 in. × 9 in.
maximum volume
1 L
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
General description
En varios métodos de la EPA se recomienda Tedlar para el muestreo de los VOC y de compuestos de azufre. Nuestro Tedlar está fabricado con una película de Tedlar de 2 mil de alta calidad para una mayor inercia, impermeabilidad, integridad de las muestras y buenos datos de recuperación. Nuestra válvula de bloqueo a presión (PLV) y el proceso de sellado de juntas garantizan que estas bolsas son resistentes y prácticamente a prueba de fugas, incluso en las condiciones de muestreo y transporte más exigentes.
Application
Las bolsas Tedlar pueden usarse para contener aire que contenga arsinos, durante la determinación de la estabilidad atmosférica de los arsinos.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
A Enel et al.
Lab on a chip, 20(7), 1290-1297 (2020-03-12)
Digital microfluidics is known for fine manipulation of sub-millimeter samples, with applications from biological sample preparation to diagnostic testing. Unfortunately, until now, it has been only limited to liquid phases. In this paper, we present a new system based on
Atmospheric stability of arsines and the determination of their oxidative products in atmospheric aerosols (PM 10): evidence of the widespread phenomena of biovolatilization of arsenic.
Jakob R
Journal of Environmental Monitoring, 12 (2), 409-416 (2010)
Alveolar sampling and fast kinetics of tetrachloroethene in man. I. Alveolar sampling.
Opdam JJ and Smolders F.
British Journal of Industrial Medicine, 43 (12), 814-824 (1986)
Contenido relacionado
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.
Ver todo