Merck
23909
Supelco
Tubo purificador OMI®
OMI-4 Purifier Tube
Sinónimos:
OMI®-4 INDICATOR TUBE
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
General description
El OMI es un ultrapurificador que elimina muchos componentes que pasan desapercibidos para los otros purificadores de las fases anteriores del proceso. Eliminará de manera simultánea e irreversible humedad, oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, la mayor parte de los compuestos de azufre, la mayoría de los compuestos de halógeno, los alcoholes y los fenoles hasta menos de 10 ppb. Se recomienda la instalación de un OMI en corrientes de gases portadores justo antes de cada GC. Consta de dos componentes:
  • Un portatubos reutilizable que se instala en el sistema de suministro de gas. El uso de policarbonato proporciona capacidad de transparencia además de seguridad.
  • Un tubo purificador que contiene una resina indicadora (cambio de color de negro a marrón cuando se expone a tan sólo 1 ppm de humedad u oxígeno). El uso de vidrio proporciona la capacidad de transparencia y evita la difusión de contaminantes de la sala al interior de la corriente gaseosa.
Los tubos purificadores gastados son fáciles de reponer. Sólo tiene que desenroscar el conjunto del extremo del portatubos y sustituirlo por un tubo purificador nuevo. El diseño impide que el aire ambiente entre en el nuevo tubo durante la instalación (las láminas protectoras que cubren cada extremo sólo se traspasan cuando el conjunto del extremo se enrosca en el portatubos para completar la instalación).
Nota: este artículo requiere un portatubos reutilizable que se compra por separado.
Footnote
First time users must order both a purifier tube and a reuseable holder (P/N 23926).
Legal Information
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
required but not provided
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)