Documentos clave
22273
Jeringa de muestreo de precisión Valco®, gama A-2, aguja extraíble
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Sinónimos:
SYRINGE,PS-A-2,1ML
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
descripción
Series A-2
Características
removable needle Series A2
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
VICI 050033
aguja L × D.E. × D.I.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volumen
1000 μL
Descripción general
Series A-2-Aguja Extraible: Una económica aguja con aplicación general, cerrada herméticamente a presiones de 250 psi para evitar fuga de gases y líquidos.
Información legal
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the best way to clean this syringe? 
    1 answer
    1. This PTFE-sealed needle syringe can be disassembled and cleansed with deionized water to remove both organic and inorganic contaminants.