21203-U
Columna para GC de vidrio vacía, para Agilent® 5880, 5890, 6890, 7820 y 7890 (configuración "A")
L × O.D. × I.D. 3.3 ft (1.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass column
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
3.3 ft (1.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
tipo de columna
empty
compatibilidad
for use with Agilent Configuration A
Descripción general
- X (length of injector arm) = 11.02 in. (280 mm)
- Y (length of detector arm) = 9.05 in. (230 mm)
- S (span, injector to detector) = 9.0 in. (229 mm)
Aplicación
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)