Documentos clave
21019-U
Supelco
LPDNPH Lapel Clips
pkg of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
envase
pkg of 6 ea
técnicas
active air sampling: suitable
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
LpDNPH cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)