Merck
20409
Supelco
Lana de vidrio
Pesticide Grade (Silanized), pkg of 10 g
About This Item
EC Number:
UNSPSC Code:
41121800
packaging
pkg of 10 g
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
General description
La lana de vidrio está compuesta de fibras cortas de vidrio y no es inflamable por naturaleza. Se considera en general como un material de aislamiento térmico en buques, automóviles, conductos de aire acondicionado y tuberías de suministro de agua. Además, también se utiliza como material absorbente de ruido en salas de concierto, estudios y salas de cine. Sobre todo, no es cancerígeno para los seres humanos.
A menudo se utilizan tapones de lana en los revestimientos de entrada de la GC para mejorar la vaporización de las muestras o evitar que entre material no volátil en la columna. También pueden utilizarse en columnas de GC rellenas, tubos de desorción de disolventes, tubos de desorción térmica y trampas de purga para retener los lechos adsorbentes.
Application
La columna para cromatografía de gases rellena de lana de vidrio silanizada puede utilizarse en procedimientos experimentales destinados a medir y recoger volátiles de los aceites comestibles.
Other Notes
Calidad plaguicida (silanizado) para aplicaciones que implican analitos activos, como plaguicidas organoclorados u organofosforados
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18, 439-444 (2012)
Volatiles and oil quality.
Jackson HW and Giacherio DJ.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 54 (10), 458-460 (1977)