Documentos clave
20036
Supelco
Microesferas de carbono tratadas con H2SO4 ORBO 77 (20/30), 500/250 mg
W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
47131900
Materiales
W,W,W separators
carbon beads
Agency
OSHA ID-188
Línea del producto
ORBO
composición
Bed A, 500 mg
Bed B, 250 mg
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO 77
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
8 mm × 110 mm
Matriz
H2SO4-treated carbon bead
tamaño de partícula
20-30 mesh
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descripción general
  • ORBO 77 H2SO4-Treated Carbon Bead (20/30), 500/250 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Información legal
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)