18649
Silicon dioxide
acid washed
Sinónimos:
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
About This Item
Productos recomendados
form
solid
quality
acid washed
impurities
≤0.01% in acid soluble iron (Fe)
≤0.5% soluble in HCl
loss
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
mp
1610 °C (lit.)
density
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?