13087-U
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 3% OV-101, matrix 100/120 Chromosorb W HP support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass column
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matriz
100/120 Chromosorb W HP support
grupo activo de la matriz
3% OV-101 phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for use with Agilent Configuration A
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)