12804-U
Columna para GC con relleno metálico (compatible con Agilent, configuración "A")
phase 20% SP-2100 + 0.1% Carbowax 1500, matrix 100/120 SUPELCOPORT support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel column
fabricante / nombre comercial
Agilent
Parámetros
0-175 °C temperature (isothermal or programmed)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matriz
100/120 SUPELCOPORT support
grupo activo de la matriz
20% SP-2100 + 0.1% Carbowax 1500 phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for use with Agilent Configuration A
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)