Documentos clave
11993
Supelco
Relleno de GC recubierto
phase 5% Carbowax 20M, matrix 40/60 Chromosorb T support, bottle of 50 g
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
envase
bottle of 50 g
Parámetros
60-225 °C temp. range
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
40/60 Chromosorb T support
grupo activo de la matriz
5% Carbowax 20M phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for analyte group general
Descripción general
Ready-to-use coated packing for those wanting to pack their own columns.
Aplicación
uso general
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Columns for Gas Chromatography: Performance and Selection.
Grob RL and Barry EF.
Science, 22-23 (2007)
Analytical Measurements in Aquatic Environments.
Namiesnik J and Szefer P.
Science, 73-73 (2009)