05346
Decanoic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Sinónimos:
Capric acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Extensión del etiquetado
≥99%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
CCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i7+1,8+1,9+1,10+1
Clave InChI
GHVNFZFCNZKVNT-HZKSPUCSSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)