00271
Dextran
analytical standard, for GPC, 25,000
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
for GPC
Nivel de calidad
Formulario
powder or crystals
mol peso
Mn ~18,300
Mp ~21,400
Mw ~23,800
clases químicas de analitos
oligosaccharides
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.30
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Clave InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?