Z765503
Benchmixer™ XL multi-tube vortexer
AC/DC input 115 V AC
Sinónimos:
vortex mixer, vortexer lab, vortexer mixer
About This Item
Productos recomendados
Características
3.6 mm orbit
includes, 50 x 12 mm tube rack
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BV1010
Parámetros
500-2500 rpm speed
capacidad
6 x 250 mL
plataforma tamaño
12 in. (30 cm) × 7 in. (17.8 cm)
tamaño
15 in. (38.5 cm) × 9.2 in. (23.5 cm) × 16.5 in. (42 cm)
peso
29 lb (13 kg)
aplicaciones
PFAS testing
Descripción general
The precisely balanced drive system includes an oversized motor that delivers accurate, reproducible speeds up to 2500 rpm with rattle-free operation and minimal vibration. The programmable pulsing function allows for time specific interval mixing, increasing agitation.
The 7 x 12 inch platform accommodates a wide variety of standard, pre-drilled tube racks (a complete listing can be found in the ordering information section). Additionally, BenchMixer XL can easily be adapted to almost any type of vessel commonly found in the laboratory (please feel free to contact us for details).
Using BenchMixer XL is easy; after loading the sample rack and tightening the locking knobs, select the desired speed and run time on the large digital control panel. Then, simply press "Start" and the BenchMixer XL will perform unattended mixing for up to 100 hours.
BenchMixer XL′s large capacity and adaptability make it an ideal choice for the medium to high throughput laboratory.
- Hands-free, high capacity vortexing
- Up to 2500 rpm, a true vortex in every tube
- Assortment of accessories for a variety of tubes, flasks & plates
- Pulsing program for interval mixing
Información legal
Para utilizar con
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.