Documentos clave
Z756695
Scienceware® 50 mL tube holder
non-grip style, round white polystyrene
Sinónimos:
centrifuge tube holder, tube rack
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
round white polystyrene
Características
Holds 1 x 50 mL tube
envase
bag of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18795-0000
Descripción general
Leave both hands free for pipetting and other critical tasks. The Grip Style gently grips the tube and moves with the tube when it is lifted from the bench top.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)