Z742699
SureTemp® Dual Convection Incubator stainless steel shelf
stainless steel shelf for 130 L incubator
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific H2505-130SH
An × P × Al interior
55 cm × 55 cm
Descripción general
Extra stainless steel shelf for Benchmark SureTemp 130L.
Información legal
SureTemp is a registered trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)