Documentos clave
Z740271
Aluminum heating/cooling block
Holds 192 x 0.2 mL tubes in center plus 20 on size (8 for 1.5ml tubes, 12 for 0.5ml tubes)
Sinónimos:
dry block, tube cooling block, tube heating block
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.35
Materiales
aluminum
Características
Holds 192 x 0.2 mL tubes in center plus 20 on size (8 for 1.5ml tubes, 12 for 0.5ml tubes)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech CHAM-1020
técnicas
PCR: suitable
tamaño
156x171x25 mm
Descripción general
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1