Documentos clave
Z728489
Hettich® adapter for 15 mL conical tubes
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 12 x 15 mL Conical Tubes 17 x 120mm
Sinónimos:
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Características
Holds 12 mL tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 4739
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5625-A (bucket)
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)