Documentos clave
Z665606
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R, Adapter for 1.5-2.0 mL tubes (11x 38 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Características
Holds 1.5 mL tubes
envase
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 5281
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5051 (bucket)
Descripción general
  • compatible with bucket/carriers 5051and 5628
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)