Z627410
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21, polypropylene stopper
Sinónimos:
Volumetric flask with stopper
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
wide-neck
Junta
joint: ST/NS neck12/21
descripción
calibrated to contain (TC, IN)
Características
class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 37293
intervalo de medición del volumen
25 mL, accuracy: 0.06 mL
capacidad
25 mL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)