Documentos clave
Z626902
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Quartz Glass, spectral range 260-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
Herasil quartz
descripción
2 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 6030-UV
Parámetros
260-2,500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Al × An × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
cámara volumen
3,500 μL
longitud de la trayectoria
10 mm
método de detección
photometric
Descripción general
without lid
Envase
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)