Documentos clave
Z376825
Sigma-Aldrich
Scintillation vials, general purpose
polypropylene
Sinónimos:
Scintillation Vials
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Simport S207-5
vial tamaño
16 mm × 57 mm
volumen
6.5 mL
Descripción general
General purpose vials can be used for liquid scintillation counting, gamma counting, chromatography, sample storage, and culturing. Fits LKB and Packard Varisette counters. Vials are securely sealed by snapping the cap on. Cap removal requires a simple 1/4 twist, reducing the chance of spillage associated with pull of caps. Polyethylene vials are supplied with polypropylene caps. Polypropylene vials are supplied with polyethylene caps.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)