Z351539
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, singles
pack of 1000 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless
descripción
PCR inhibitor free
esterilidad
sterile
Características
ATP free
DNA free (Bacterial (E. Coli))
DNA free (Human)
DNase free
RNase free
barrier: no
pyrogen free
envase
pack of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022492209
Longitud
53 mm
volumen máximo
200 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Aplicación
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)