Z350699
Transfer pipette, polyethylene
general purpose blood bank, bulb draw 1.9 mL, sterile
Sinónimos:
liquid transfer tool, plastic pipette
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethylene
esterilidad
sterile
Características
graduations: no
envase
pack of 500 (25 bags of 20)
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Longitud
155 mm
bulbo aspiración
1.9 mL
vástago diám.
6.7 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Envase
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)