Documentos clave
Z334421
BRAND® microcentrifuge tube racks, PP
red
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene
red
Características
autoclavable at 121 °C (2 bar), acc to DIN EN 285
positions 8 × 16
Holds 128 x microtubes
fabricante / nombre comercial
BRAND 4341052
Parámetros
−20-+90 °C temperature
L × An × Al
265 mm × 126 mm × 38 mm
tubo diám.
11 mm
Descripción general
Microcentrifuge tube racks are stackable, with alphanumerical positions. Racks are made of PP (filled, density 1.2 g/cm), will not float in waterbath. Sturdy construction racks are supplied in two-pieces for convenient and permanent assembly.
Otras notas
BR4341052 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2