Z328871
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical
L 60 mm, bar diam. 9 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE-coated
cylindrical
fabricante / nombre comercial
BRAND 137140
Longitud
60 mm
barra diám.
9 mm
Descripción general
Características y beneficios
- BRAND® magnetic cylindrical stirring bars are round with a smooth surface.
- The Alnico V magnetic cores are encapsulated with high-grade, crack-resistant PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Ideal for large volumes or highly viscous mixtures.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)