Documentos clave
Z327379
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 100 mL, tol. accuracy: 0.4 mL, subdivision, 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Características
subdivision 1 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.4 mL
intervalo de medición del volumen
100 mL
Altura
250 mm
Descripción general
20% bessere Toleranzen als Glas der Klasse A
Otras notas
BR35138 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)