Z326852
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19
Sinónimos:
Flasks
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
wide-neck
Junta
joint: ST/NS neck10/19
esterilidad
non-sterile
Características
accuracy class A
closure type Glass stopper
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
10 mL, accuracy: 0.04 mL
capacidad
10 mL
Descripción general
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)