Z326666
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 1,000 mL, accuracy: 0.6 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 29/32
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
polypropylene stopper
wide-neck
Junta
joint: ST/NS neck29/32
descripción
calibrated to contain (TC, IN)
esterilidad
non-sterile
Características
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
1,000 mL, accuracy: 0.6 mL
capacidad
1000 mL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)