X4625
D-Xylulose
≥95% (HPLC), syrup
Sinónimos:
D-threo-Pentulose
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
syrup
técnicas
HPLC: suitable
color
faintly yellow
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCC1(O)OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-5(9)4(8)3(7)1-10-5/h3-4,6-9H,1-2H2/t3-,4+,5?/m0/s1
Clave InChI
LQXVFWRQNMEDEE-PYHARJCCSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)