U60100-HH
DMT-rU-CPG
pore size 500 Å, 25-35 μmol/g
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
envase
pkg of 1 × 1 g U601001-01
tamaño de poro
500 Å
capacidad
≥95.0 % (Coupling Efficiency)
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)