TTRT96P250W-EP
Eppendorf twin.tec® Real-Time PCR Plates 96
Semi-Skirted, PCR clean, volume 250 μL, white plate, pack of 25
About This Item
white plate
PCR clean
Semi-Skirted
Productos recomendados
Materiales
polypropylene wells
white plate
Características
skirt
PCR clean
Semi-Skirted
envase
pack of 25
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 951022055 (NA Only)
técnicas
PCR: suitable
tamaño
96 well
volumen
250 μL
volumen de trabajo
250 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- White wells for better reflection
- High mechanical stability
- Raised rims for effective sealing
- Skirted and semi-skirted frames
- Optimal heat transfer due to reduced wall thickness
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
- PCR clean and Eppendorf Forensic DNA Grade s available
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)