TTR014
Melanin TISSUE-TROL™ Control Slides
from human skin
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
Productos recomendados
origen biológico
human skin
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Histology slides with paraffin embedded section of human skin containing melanin. Suitable for use with Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
Componentes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
Información legal
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)