Documentos clave
TL11400
Sigma-Aldrich
DMT-locT Phosphoramidite
Sinónimos:
DMT-locT Phosphoramidite
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H49N4O9P
Número de CAS:
Peso molecular:
772.82
Código UNSPSC:
41116105
origen biológico
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Nivel de calidad
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Formulario
powder
impurezas
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4 wt. % water content (Karl Fischer)
<0.5% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
color
white to off-white
solubilidad
soluble, clear, colorless
Absorción
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
λ
conforms (UV/VIS Identity)
idoneidad
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
temp. de almacenamiento
−20°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)