T9778
Tropicamide
solid
Sinónimos:
N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, Ro 1-7683
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
color
white
solubilidad
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.3 mg/mL
ethanol: 5.6 mg/mL
H2O: insoluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
Clave InChI
BGDKAVGWHJFAGW-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CHRM3(1131) , CHRM4(1132)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Envase
Nota de preparación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience