T9250
Timidina
≥99%
Sinónimos:
1-(2-desoxi-β-D-ribofuranosil)-5-metiluracilo, 1-(2-desoxi-β-D-ribofuranosil)timina, 2′-desoxitimidina, Desoxirribósido de timina, dT
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
mp
186-188 °C (lit.)
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cadena SMILES
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
Clave InChI
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
Información sobre el gen
human ... DTYMK(1841)
Descripción general
Aplicación
- as a supplement in HL5-modified medium for cell culture
- to incubate cells in cell-cycle analysis
- in cell synchronization
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)