Merck
T5168
Sigma-Aldrich
Anti-α-tubulina monoclonal antibody produced in mouse
enhanced validation
ascites fluid, clone B-5-1-2
Sinónimos:
Alpha Tubulin Antibody Sigma, Anti Tubulin Sigma, Tubulin Antibody Sigma, Tubulin Antibody Sigma - Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody produced in mouse
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
B-5-1-2, monoclonal
mol wt
antigen ~50 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat
enhanced validation
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:2,000 using cultured human or chicken fibroblasts
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:4,000 using human fibroblast cell extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
General description
El anticuerpo anti-α-tubulina monoclonal (isotipo IgG1 de ratón) se obtiene del hibridoma B-5-1-2 producido por la fusión de células de mieloma de ratón y esplenocitos de ratón inmunizado. La tubulina es el principal bloque de construcción de los microtúbulos.
La TUBA4A (tubulina α 4a) se ha cartografiado en el cromosoma humano 2q35. El gen codifica un miembro de la familia a-tubulina, que contiene 448 aminoácidos. La TUBA4A pertenece a la subfamilia de la tubulina, que es el principal bloque de construcción de los microtúbulos. La subunidad α de la tubulina tiene un peso molecular de 50 000.
Specificity
El anticuerpo anti-alfa-tubulina monoclonal reconoce un epítopo en el extremo C-terminal de la isoforma α-tubulina en varios organismos.
Reconoce un epítopo localizado en el extremo C-terminal de la isoforma α-tubulina en una variedad de organismos.
Immunogen
Filamentos resistentes al sarcosilo de los axonemas de los espermatozoides de Strongylocentrotus purpuratus (véase erizo de mar).
Application
El anticuerpo anti-α-tubulina producido en el ratón se ha utilizado:
  • en análisis de inmunofluorescencia
  • En inmunotransferencia/inmunoelectrotransferencia (western blot)
  • Para las células inmunomarcadas en microscopia electrónica
Biochem/physiol Actions
La mutación de la tubulina α 4a (TUBA4A) se asocia con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
αLa α-tubulina es un regulador clave de las proteínas del citoesqueleto. Interviene en las etapas del desarrollo celular como la proliferación, la migración y la comunicación, y también mantiene la forma de la célula. αLa α-tubulina controla el tráfico, la comunicación y la tensegridad celular mediada por los microtúbulos. La proteína codificada está asociada con el desarrollo y la progresión del cáncer. αLa acetilación de la α-tubulina potencia la propiedad metastásica del cáncer de mama. La mutación en TUBA4A está asociada con el desarrollo de varios tipos de cánceres, como el cáncer bucal, el cáncer de mama, el cáncer rectal, el cáncer pulmonar y el cáncer de próstata. Además, la variación en TUBA4A induce esclerosis lateral amiotrófica (ALS) esporádica.
Los microtúbulos funcionan como elementos estructurales y móviles en la mitosis, el transporte intracelular, la motilidad flagelar y el citoesqueleto.
La tubulina α interviene en la formación de los polímeros de proteínas del citoesqueleto. Es necesaria para el ciclo celular y controla el movimiento y la comunicación celulares. Se sabe que la tubulina α mantiene la forma de las células. Es una parte activa de la oncogénesis y la progresión de diferentes tipos de cáncer. La tubulina α modificada postraduccionalmente gobierna las funciones de los microtúbulos, como el tráfico y la tensegridad celulares.
Physical form
Líquido
Storage and Stability
Para su uso continuo, debe conservarse entre 2 y 8 °C durante un máximo de un mes. Para una conservación prolongada, la disolución debe congelarse en alícuotas de trabajo. No se recomienda la congelación y descongelación repetidas o la conservación en congeladores “frost-free”. Si aparece una turbidez ligera tras una conservación prolongada, clarifique la disolución centrifugándola antes de usarla.
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Florian Sonthonnax et al.
Scientific reports, 9(1), 12171-12171 (2019-08-23)
Phosphoprotein (P) and matrix protein (M) cooperate to undermine the immune response to rabies virus (RABV) infections. While P is involved in the modulation of the Jak-Stat pathway through the cytoplasmic retention of interferon (IFN)-activated STAT1 (pSTAT1), M interacts with
TUBA4A gene analysis in sporadic amyotrophic lateral sclerosis: identification of novel mutations.
Pensato V, et al.
Journal of Neurology, 262(5), 1376-1378 (2015)
Increased expression of αTubulin is associated with poor prognosis in patients with pancreatic cancer after surgical resection
Lin C, et al.
Oncotarget, 7(37), 60657-60657 (2016)
Centrosomes split in the presence of impaired DNA integrity during mitosis.
Hut HM
Molecular and Cellular Biology, 14(5), 1993-2004 (2003)
Zhixiong Dong et al.
International journal of medical sciences, 16(8), 1132-1141 (2019-09-17)
Ribosomal biogenesis is responsible for protein synthesis in all eukaryotic cells. Perturbation of ribosomal biogenesis processes can cause dysfunctions of protein synthesis and varieties of human diseases. In this study, we examine the role of RPL15, a large ribosomal subunit
Artículos
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.