Merck
T4321
SAFC
L-Tirosina
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
3-(4-Hidroxifenil)-L-alanina, Ácido (S)-2-Amino-3-(4-hidroxifenil)propiónico
About This Item
Fórmula lineal:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
181.19
Beilstein:
392441
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
non-animal source
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
crystalline powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
1 M HCl: 25 mg/mL
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
actividad extraña
cytotoxicity, tested
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Clave InChI
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Descripción general
Nuestra cartera de materias primas de gran calidad SAFC® para utilizar en el procesamiento biofarmacéutico supera estrictos procedimientos de control de calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los requisitos definidos por el Programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Nuestra completa cartera de productos químicos de los proceso upstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar más deprisa al mercado y simplificar los desafíos normativos. Confíe en nosotros para ofrecer transparencia en la cadena de suministro y dispensación fiable en todo el mundo, agilizando la calificación de su producto con el mejor soporte y servicio normativo de su clase.
Si desea solicitar documentación sobre este producto, póngase en contacto con Atención al cliente y seleccione «Documentación del producto». Tenga en cuenta que el acceso a la documentación sobre este producto requiere la firma de un acuerdo de confidencialidad.
Aplicación
La L-tirosina es un aminoácido no esencial con un grupo lateral polar. Se utiliza como componente de los medios de cultivo celular para la biofabricación comercial de proteínas recombinantes terapéuticas y anticuerpos monoclonales.
Otras notas
Aminoácido precursor de la dopamina y otras catecolaminas
Información legal
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Hideki Hara et al.
Nature immunology, 14(12), 1247-1255 (2013-11-05)
The inflammasome adaptor ASC contributes to innate immunity through the activation of caspase-1. Here we found that signaling pathways dependent on the kinases Syk and Jnk were required for the activation of caspase-1 via the ASC-dependent inflammasomes NLRP3 and AIM2.
Keisuke Saito et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(19), 7690-7695 (2013-04-20)
Using quantum mechanics/molecular mechanics calculations and the 1.9-Å crystal structure of Photosystem II [Umena Y, Kawakami K, Shen J-R, Kamiya N (2011) Nature 473(7345):55-60], we investigated the H-bonding environment of the redox-active tyrosine D (TyrD) and obtained insights that help
Vincent Dunet et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 53(2), 207-214 (2012-02-04)
For the past decade, PET with (18)F-fluoro-ethyl-tyrosine ((18)F-FET) has been used in the evaluation of patients with primary brain tumors (PBTs), but so far series have reported only a limited number of patients. The purpose of this systematic review and
Verena Rahm et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(4), 546-550 (2014-02-26)
Low-grade gliomas (LGGs) may harbor malignant foci, which are characterized by increased tumor cellularity and angiogenesis. We used diffusion-weighted MR imaging (apparent diffusion coefficient [ADC]) and PET with the amino acid O-(2-(18)F-fluorethyl)-L-tyrosine ((18)F-FET) to search for focal changes of diffusion
Alena Volgusheva et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(18), 7223-7228 (2013-04-17)
Photobiological H2 production is an attractive option for renewable solar fuels. Sulfur-deprived cells of Chlamydomonas reinhardtii have been shown to produce hydrogen with the highest efficiency among photobiological systems. We have investigated the photosynthetic reactions during sulfur deprivation and H2
Artículos
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.