Merck
T3824
Sigma-Aldrich
Tirosinasa from mushroom
lyophilized powder, ≥1000 unit/mg solid
Sinónimos:
Catecoloxidasa, Monofenol monooxigenasa, Monofenol, dihidroxifenilalanina:oxígeno oxidorreductasa, Polifenol oxidasa
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
biological source
fungus (mushroom)
form
lyophilized powder
specific activity
≥1000 unit/mg solid
mol wt
119.5 kDa by electrophoresis
128 kDa by sedimentation velocity diffusion
133 kDa by LS
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
La tirosinasa es una oxidasa que contiene cobre con actividad para catecoles y cresol. La tirosinasa participa en la conversión de la tirosinasa a dihidroxifenilalanina (DOPA). La polimerización de la DOPA lleva a la formación de melanina. La tirosinasa desempeña un papel en la reacciones del bronceado. Se dice que la enzima tiene dos sitios de unión para sustratos aromáticos y un sitio de unión aparte para oxígeno-cobre.
Punto isoeléctrico (pI) 4,7-5
El pH óptimo es 6-7
Peso molecular: 128 kDa por difusión de velocidad de sedimentación; 133 kDa mediante medición de dispersión de la luz y 119,5 kDa por electroforesis.
La tirosinasa es una oxidasa que contiene cobre, con actividad para catecoles y cresol. Es responsable de las reacciones de pardeamiento. Se ha comunicado que la enzima tiene dos sitios de unión para sustratos aromáticos y un sitio de unión diferente para oxígeno-cobre. El cobre es probablemente el Cu(I), y su inactivación implicará la oxidación a Cu(II).
Application
La actividad tirosinasa se ha evaluado en un estudio en el que se desarrollaba un agente terapéutico alternativo para el tratamiento de la hiperpigmentación. La tirosinasa también se ha utilizado en un estudio en el que se investigaba el fenotipo de albinismo oculocutáneo en la población paquistaní.
Biochem/physiol Actions
Convierte la tirosina en L-DOPA o la tiramina a dopamina
Physical properties
Punto isoeléctrico (pI) 4,7-5
El pH óptimo es 6-7
Peso molecular: 128 kDa por difusión de velocidad de sedimentación; 133 kDa mediante medición de dispersión de la luz y 119,5 kDa por electroforesis.
Unit Definition
Una unidad = ΔA280 de 0,001 por minuto a pH 6,5 y 25 °C en 3 ml de mezcla de reacción que contenga L-tirosina.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
A T S Jorge et al.
International journal of cosmetic science, 34(5), 435-440 (2012-06-29)
Several treatments for skin whitening are available today, but few of them are completely adequate, especially owing to the carcinogenic potential attributed to classical drugs like hydroquinone, arbutin and kojic acid. To provide an alternative and safer technology for whitening
Shilpi Goenka et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(16) (2020-08-13)
Previous studies have reported that estrogen hormone promotes melanogenesis while progesterone inhibits it. A selective estrogen receptor modulator (SERM), tamoxifen, has been shown to promote melanogenesis; however, to date, there have been no reports on the effects of a selective
Tyrosinase inhibitory effects and inhibition mechanisms of nobiletin and hesperidin from citrus peel crude extracts.
Zhang, et al.
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 22, 83-90 (2019)
Rongchao Zhang et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2020, 2582579-2582579 (2020-08-11)
Whitening cosmetics market has a bright future, and pure natural whitening products of traditional Chinese medicine have always been a research hotspot. In this research, the whitening active ingredient of Chinese medicine Trichosanthes pulp was isolated and purified for the
Thomas J Jaworek et al.
Orphanet journal of rare diseases, 7, 44-44 (2012-06-28)
Oculocutaneous albinism (OCA) is caused by a group of genetically heterogeneous inherited defects that result in the loss of pigmentation in the eyes, skin and hair. Mutations in the TYR, OCA2, TYRP1 and SLC45A2 genes have been shown to cause