T3757
TTNPB
Sinónimos:
4-[(E)-2-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-1-propenyl]benzoic acid, Arotinoid acid
About This Item
Productos recomendados
solubilidad
ethanol: soluble 10 mM
DMSO: soluble 25 mM
chloroform/methanol: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C\C(=C/c1ccc(cc1)C(O)=O)c2ccc3c(c2)C(C)(C)CCC3(C)C
InChI
1S/C24H28O2/c1-16(14-17-6-8-18(9-7-17)22(25)26)19-10-11-20-21(15-19)24(4,5)13-12-23(20,2)3/h6-11,14-15H,12-13H2,1-5H3,(H,25,26)/b16-14+
Clave InChI
FOIVPCKZDPCJJY-JQIJEIRASA-N
Información sobre el gen
human ... RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916) , RXRA(6256) , RXRB(6257) , RXRG(6258)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Nota de preparación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)