T3577
Tolperisone hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
2-Methyl-1-(4-methylphenyl)-3-(1-piperidyl)propan-1-one hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white
solubilidad
H2O: >20 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl.CC(CN1CCCCC1)C(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C16H23NO.ClH/c1-13-6-8-15(9-7-13)16(18)14(2)12-17-10-4-3-5-11-17;/h6-9,14H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H
Clave InChI
ZBUVYROEHQQAKL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.
Chromatograms
application for HPLCActive Filters