T1948
Anti-TRF1 antibody, Mouse monoclonal
~2 mg/mL, clone TRF-78, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-Telomeric Repeat Binding Factor 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TRF-78, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~70 kDa by SDS-PAGE
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~2 mg/mL
técnicas
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa nuclear extract
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TERF1(7013)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)