T0307
Tyloxapol
BioXtra
Sinónimos:
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol polymer with formaldehyde and oxirane
About This Item
Productos recomendados
descripción
non-ionic
Nivel de calidad
Línea del producto
BioXtra
impurezas
<0.0005% Phosphorus (P)
residuo de ign.
<1.0%
CMC
0.018 mM
temperatura de transición
cloud point 94.3 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.6%
trazas de catión
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.001%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.5%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
cadena SMILES
[H]C([H])=O.OCCO.CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O.C2H6O2.CH2O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11;3-1-2-4;1-2/h6-9,15H,10H2,1-5H3;3-4H,1-2H2;1H2
Clave InChI
GWJOFBXSBDVUMH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?